Learn More
2,5-Dimetil-2-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414247 5 g 5 g
11424247 25 g 25 g
11434247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20352.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3730-60-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3730-60-7
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00021814
Clave InChI JPUIYNHIEXIFMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s, 2-hexanol, 2,5-dimethyl, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s-+, acmc-209is7, 2-hexanol,2,5-dimethyl, 2-hexanol,5-dimethyl-, s, 2-hexanol,5-dimethyl-, s-+
PubChem CID 19506
Nombre IUPAC 2,5-Dimetilhexano-2-ol
SMILES CC(C)CCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-2-hexanol
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1732761
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%