Learn More
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414024 100 g 100 g
11424024 500 g 500 g
11434024 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11984.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-03-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
It is used as an intermediate in the preparation of 2.5-Dimethyl-2.5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane to produce polyethylene copolymers and polyethylene rubbers. It is also used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la preparación de 2,5-Dimetil-2,5-bis(terc-butil-peroxi)hexano para la producción de copolímeros de polietileno y cauchos de polietileno. También se utiliza en la síntesis de compuestos de boro heterocíclicos de seis y siete miembros que contienen enlace N-B intramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua 20°C 140 g/l.
Notas
Mantener alejado de cloruro ácido, anhídridos ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-03-2
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00004473
Clave InChI ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
Nombre IUPAC 2,5-dimetilhexano-2,5-diol
SMILES CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Punto de fusión 87°C to 91°C
Densidad 0.898
Punto de ebullición 214°C to 215°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1361437
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 140g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol