Learn More
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol |
| Nombre de nota | 97% |
| Absorbancia | GC≥96.0% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 88°C to 91°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 214°C to 215°C |
| Temperatura de inflamación | 126°C |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación