Learn More
2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butilperoxi)hexano, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153191 100 g Frasco de plástico 100 g
10623512 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.05€
    71.65€ / 100 g
    Ahorro 12.40€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-63-7 | Molecular Formula: C16H34O4 | Molecular Weight: 290.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-63-7
Fórmula molecular C16H34O4
Peso molecular (g/mol) 290.44
Clave InChI DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
Nombre IUPAC 2,5-bis(terc-butilperoxi)-2,5-dimetilhexano
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Punto de fusión 6.0°C
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4200 to 1.4240
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viscosidad 6.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.44
Porcentaje de pureza 92%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RU– Solo para uso en investigación