Learn More
2,5-Dimetil-2,3-dihidro-1H-indol, TRC
Código de producto. 30386116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386116 10 mg 10 miligramos
30376522 50 mg -
30376707 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD89081010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90874-56-9
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.22
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES CC1Cc2cc(C)ccc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N/c1-7-3-4-10-9(5-7)6-8(2)11-10/h3-5,8,11H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1048