Learn More
2,5-Dimetil-1-fenilpirrol-3-carboxaldehído, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367605 5 g 5 g
11377605 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05836.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83-18-1 | C13H13NO | 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-18-1
Fórmula molecular C13H13NO
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD00051494
Clave InChI LNROIXNEIZSESG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, osm-s-28, 10.14272/lnroixneizsesg-uhfffaoysa-n, 2,5-dimethyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-3-carboxaldehyde,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl pyrrole-3-carboxaldehyde, 1-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde
PubChem CID 66515
Nombre IUPAC 2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
SMILES CC1=CC(C=O)=C(C)N1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 144790
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza ≥98%