Learn More
2,5-dimetil-1-fenil-1H-pirrol-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30388393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388393 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30388393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4736251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Fórmula molecular C13H13NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-1-fenilpirrol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0997