Learn More
2,5-Dimetil-1,5-hexadien-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480561 25 g 25 g
11470561 5 g 5 g
11490561 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480561 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20072.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17123-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17123-63-6
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00026056
Clave InChI QQMFDURNWCUKNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-1,5-hexadien-3-ol, acmc-1c55p, isopropenyl methallyl carbinol, 2,5-dimethyl-1,5-hexadiene-3-ol, 1,5-hexadien-3-ol,2,5-dimethyl
PubChem CID 551242
Nombre IUPAC 2,5-Dimetilhexa-1,5-dien-3-ol
SMILES CC(=C)CC(C(=C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%