Learn More
2,5-Dimetil-1,4-fenilediamina, TRC
Código de producto. 30382629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382629 500 mg
30369148 2.5 g
30380815 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481300500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6393-01-7
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.2
SMILES Cc1cc(N)c(C)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1