Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dimetil-1-(4-nitrofenil)pirrol, 97 %
Código de producto. 11456217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456217 5 g 5 g
11446217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456217 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B25145.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5044-22-4
Fórmula molecular C12H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Número MDL MFCD00085038
Clave InChI JXJRCFOGAIXRCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl-1h-pyrrole, 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl pyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, maybridge1_007286, acmc-1auq2, 2,5-dimethyl-1-p-nitrophenyl pyrrole, n-4'-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole
PubChem CID 459085
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-1-(4-nitrofenil)pirrol
SMILES CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%