Learn More
Ácido 2,5-dimetil-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10693593 250 mg 250 miligramos
10334432 1 g 1 g
10672695 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693593 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC26801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 23000-14-8
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.126
Número MDL MFCD03011595
Clave InChI LHGRUGVXZLHYKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-2,5-dimethyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carboxylic acid, 2.5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795465
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetil-1,3-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(N=C(O1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%