Learn More
2,5-Dimetil-1,3,4-tiadiazol, +99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421990 25 g 25 g
11411990 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17227.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27464-82-0
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.166
Número MDL MFCD00020722
Clave InChI JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96922
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-1,3,4-tiadiazol
SMILES CC1=NN=C(S1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 61°C to 65°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,5-dimethylthiadiazole, 1,3,4-thiadiazole, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3,4-thiadiazole, unii-frm8gdw64z, frm8gdw64z, pubchem23972, acmc-1cr4f, 1,4-thiadiazole, 2,5-dimethyl, 1,3,4-thiadiazole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza ≥99%