Learn More
2,5-dimetoxitiofenol, TRC
Código de producto. 30371854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371854 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4708955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxythiophenol
CAS 1483-27-8
Fórmula molecular C8H10O2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-Dimethoxybenzenethiol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(S)c1
Peso molecular (g/mol) 170.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0402