Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dimetoxitiofenol, 95 %
Código de producto. 11392537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392537 1 g 1 g
11302547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392537 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L11641.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1483-27-8
Fórmula molecular C8H10O2S
Peso molecular (g/mol) 170.23
Número MDL MFCD00052738
Clave InChI SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxythiophenol, 2,5-dimethoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dimethoxy, pubchem6852, acmc-1cgdz, 3,6-dimethoxybenzenethiol, #, 2,5-dimethoxyphenyl mercaptan
PubChem CID 519009
SMILES COC1=CC(S)=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxythiophenol
Densidad 1.14
Punto de ebullición 278°C
Temperatura de inflamación 122°C (252°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.5845
Cantidad 1 g
Número UN UN3334
Beilstein 1867842
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxibencenotiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 95%