Learn More
2,5-Dimetoxitetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30388635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388635 2.5 g
30377024 500 mg
30371133 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4608232.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-59-3
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxioxolano
SMILES COC1CCC(OC)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786