Learn More
2,5-Dimetoxitetrahidrofurano, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran is a tetrahydrofuran derivative that finds application in proteomics research and in organic synthesis. It is also used as an intermediate for atropine sulfate, which is an anticholinergic drug. Further, it acts as a precursor of butanediol. In addition to this, it is used as a photographic hardener and as disinfectant in formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,5-dimetoxitetrahidrofurano es un derivado tetrahidrofurano que se puede emplear en la investigación proteómica y en la síntesis orgánica. También se utiliza como producto intermedio para el sulfato de atropina, que es un fármaco anticolinérgico. También actúa como precursor del butanediol. Además de esto, se utiliza como endurecedor fotográfico y como desinfectante en formulaciones.
Solubilidad
Miscible con metanol, éter dietílico y tetrahidrofurano. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran |
| Punto de fusión | -45°C |
| Nombre de nota | cis + trans |
| Densidad | 1.02 |
| Cantidad | 500 g |
| Índice de refracción | 1.418 |
| Número UN | UN3271 |
| Beilstein | 104261 |
| Punto de ebullición | 145°C to 147°C |
| Información de solubilidad | Miscible with methanol,diethyl ether and tetrahydrofuran. Immiscible with water. |
| Mostrar más |