Learn More
2,5-Dimetoxitetrahidrofurano, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489183 100 g 100 g
11499183 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11687.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran is a tetrahydrofuran derivative that finds application in proteomics research and in organic synthesis. It is also used as an intermediate for atropine sulfate, which is an anticholinergic drug. Further, it acts as a precursor of butanediol. In addition to this, it is used as a photographic hardener and as disinfectant in formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-dimetoxitetrahidrofurano es un derivado tetrahidrofurano que se puede emplear en la investigación proteómica y en la síntesis orgánica. También se utiliza como producto intermedio para el sulfato de atropina, que es un fármaco anticolinérgico. También actúa como precursor del butanediol. Además de esto, se utiliza como endurecedor fotográfico y como desinfectante en formulaciones.
Solubilidad
Miscible con metanol, éter dietílico y tetrahidrofurano. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-59-3
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.159
Número MDL MFCD00005359
Clave InChI GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxioxolano
SMILES COC1CCC(O1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Punto de fusión -45°C
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1.02
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.418
Número UN UN3271
Beilstein 104261
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Información de solubilidad Miscible with methanol,diethyl ether and tetrahydrofuran. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%