Learn More
2,5-dimetoxitetrahidrofurano, 99 %, mezcla de isómeros cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294330 100 g Frasco de vidrio 100 g
10773651 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115671000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-59-3
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00005359
Clave InChI GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxioxolano
SMILES COC1CCC(O1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethoxytetrahydrofuran
Punto de fusión -45°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0210g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4160 to 1.419
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fieser 02,144
Punto de ebullición 145°C to 148°C
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols and most common organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis- and trans isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.