Learn More
Bromuro de 2,5- dimetoxifenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401066 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15401066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54337.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 62890-98-6
Fórmula molecular C8H9BrMgO2
Número MDL MFCD01311475
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, grscplvzimbkky-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethoxylphenylmagnesium bromide, magnesium,1,4-dimethoxybenzene-6-ide,bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clave InChI GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(OC)C([Mg]Br)=C1
Nombre IUPAC bromo(2,5-dimethoxyphenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 241.37
PubChem CID 11085924
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M en 2-MeTHF