Learn More
Ácido 2,5-dimetoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362419 25 g 25 g
11352419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27328.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1758-25-4 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1758-25-4
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00004322
Clave InChI BBZDYQUXRFATHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethoxy, acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, 2,5-dimethoxyphenyl-acetic acid, acmc-209eai, 2,5-dimethoxyphenyl, rarechem al bo 0334, 2,5-dimethoxy-phenethyl acid
PubChem CID 74469
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dimetoxifenil)acético
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 99%