Learn More
Isotiocianato de 2,5-dimetoxifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448577 10 g 10 g
11452928 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18630.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40532-06-7
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.24
Número MDL MFCD00041059
Clave InChI RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 174°C to 175°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2923
Beilstein 3267310
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 98%