Learn More
Clorhidrato de 2,5-dimetoxifenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethoxyphenylethylamine Hydrochloride |
| CAS | 3166-74-3 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2C-H (hydrochloride), 2,5-Dimethoxyphenylethylamine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-12-9-3-4-10(13-2)8(7-9)5-6-11;/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(OC)c(CCN)c1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-(2,5-dimetoxifenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.692 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.087 |