Learn More
2,5-Dimetoxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona, TRC
Código de producto. 30385822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385822 500 mg
30370480 50 mg
30376253 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472663500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3117-03-1
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=CC(=O)C(=CC1=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423