Learn More
Ácido 2,5-dimetoxicinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410217 5 g 5 g
11420217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21649.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10538-51-9
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.213
Número MDL MFCD00004378
Clave InChI JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
PubChem CID 697594
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(2,5-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 147°C to 150°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 99%