Learn More
Alcohol 2,5-dimetoxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 33524-31-1 |
| Fórmula molecular | C9H12O3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | (2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | (2,5-dimetoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |