Learn More
Alcohol de 2,5-dimetoxibencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10038771 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10562781 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10038771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182200050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33524-31-1 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33524-31-1
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Número MDL MFCD00004615
Clave InChI WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
PubChem CID 118495
Nombre IUPAC (2,5-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 122°C to 125°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2OH
Índice de refracción 1.5460 to 1.548
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso