Learn More
2,5-Dimetoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402578 5 g 5 g
11412578 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15868.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5312-97-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5312-97-0
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00016375
Clave InChI HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79200
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxybenzonitrile
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2691937
Sinónimo benzonitrile, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13109, acmc-1an8e, benzonitrile,2,5-dimethoxy, 2-cyano-1,4-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzonitrile, labotest-bb lt00848082, 2-cyanohydroquinone dimethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%