Learn More
Ácido 2,5-dimetoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455353 5 g 5 g
11465353 25 g 25 g
11475353 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12901.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2785-98-0 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2785-98-0
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00002436
Clave InChI NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 76027
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 75°C to 79°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2097993
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥98%