Learn More
Ácido 2,5-dimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11490418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11490418 25 g 25 g
11470418 1 g 1 g
11480418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11490418 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24571.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107099-99-0 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107099-99-0
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.982
Número MDL MFCD01318181
Clave InChI QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,5-dimethoxyphenylboronicacid, 2,5-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, pubchem1824, acmc-2098nk, ksc174i7n, 2,5-dimethoxyphenylboronoic acid
PubChem CID 2734342
Nombre IUPAC ácido (2,5-dimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2969872
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%