Learn More
2,5-dimetoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 93-02-7 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | NSC 6315 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(C=O)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |