Learn More
2,5-Dimetoxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498767 25 g 25 g
11408777 100 g 100 g
11418777 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19928.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,5-Dimethoxybenzaldehyde is used in the preparation of 2,5-dimethoxyphenethylamine, which is utilized to prepare psychoactive drugs such as 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine, 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine and 4-Chloro-2,5-dimethoxy-phenethylamine. It acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dimetoxibenzaldehído se utiliza en la preparación de 2,5-dimetoxifenetilamina, que se usa para preparar fármacos psicoactivos como 2,5-dimetoxi-4-bromofenetilamina, 2,5-dimetoxi-4-iodofenetilamina y 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamina. Actúa como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-02-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00003314
Clave InChI AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 146°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 509301
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%