Learn More
2,5-Dimetoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715761 25 g Frasco de vidrio 25 g
10499210 100 g Frasco de vidrio 100 g
11924791 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10715761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115390250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-02-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Clave InChI AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 50.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 146.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 08,245
Información de solubilidad Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos