Learn More
2,5-dimetoxianilina, TRC
Código de producto. 30476290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476290 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30476290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4605905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxyaniline
CAS 102-56-7
Fórmula molecular C8H11NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-dimethoxy-Aniline (7CI,8CI), 2,5-dimethoxy-Benzenamine, 2,5-Dimethoxybenzenamine, 1-Amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxylaniline, 2,5-Dimethoxyphenylamine, 2-Methoxy-5-methoxyaniline, Aminohydroquinone dimethyl ether, C.I. 35811, NSC 4138
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(N)c1
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxianilina
Peso molecular (g/mol) 153.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.079