Learn More
2,5-Dimetoxianilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381807 50 g 50 g
11391807 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05053.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-56-7
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00008368
Clave InChI NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxianilina
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxyaniline
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 140°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Olor Characteristic
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 776823
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 99%