Learn More
2',5'-Dimetoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30382186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382186 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30382186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD56210010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dimethoxyacetophenone
CAS 1201-38-3
Fórmula molecular C10H12O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786