Learn More
2',5'-Dimetoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10608444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10608444 5 g Frasco de vidrio 5 g
10080820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10795751 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10608444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1201-38-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201-38-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00008728
Clave InChI FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
PubChem CID 70991
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 5'-Dimethoxyacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C to 20°C
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 155°C to 158°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.5421 to 1.5441
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 271
Gravedad específica 1.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.