Learn More
2',5'-Dimetoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487177 5 g 5 g
11497177 25 g 25 g
11407187 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14973.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1201-38-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201-38-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00008728
Clave InChI FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
PubChem CID 70991
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.139
Punto de ebullición 154°C to 156°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5435
Cantidad 5 g
Beilstein 2047423
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%