Learn More
Ácido 2,5-dimetoxi-p-toluico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethoxy-p-toluic Acid |
| CAS | 32176-94-6 |
| Fórmula molecular | C10H12O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic Acid, 4-Methyl-2,5-dimethoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-6-4-9(14-3)7(10(11)12)5-8(6)13-2/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(C(=O)O)c(OC)cc1C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,5-dimetoxi-4-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |