Learn More
2,5-Dimetoxi-N-metilanilina, TRC
Código de producto. 30386240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386240 250 mg
30375128 25 mg
30372252 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472808250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10224-66-5
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Sinónimo N-Methyl-2,5-dimethoxyaniline, 2,5-Dimethoxy-N-methylbenzenamine, (2,5-Dimethoxy-phenyl)-methyl-amine
SMILES CNc1cc(OC)ccc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxy-N-methylaniline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-8-6-7(11-2)4-5-9(8)12-3/h4-6,10H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946