Learn More
Clorhidrato de 2,5-dimetoxi-N-[(2-metoxifenil)metil]-4-metilbencenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 25D-NBOMe (hydrochloride) |
| CAS | 1539266-35-7 |
| Fórmula molecular | C19 H25 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 25D-NBOMe HCl, 2-(4-Methyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine Hydrochloride, 2-(2,5-Dimethoxy-4-methyl-phenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NO3.ClH/c1-14-11-19(23-4)15(12-18(14)22-3)9-10-20-13-16-7-5-6-8-17(16)21-2;/h5-8,11-12,20H,9-10,13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccccc1CNCCc2cc(OC)c(C)cc2OC |
| Nombre IUPAC | 2-(2,5-dimetoxi-4-metilfenil)-N-[(2-metoxifenil)metil]etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 351.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1601 |