Learn More
2,5-dimetoxi-d6-4-metil-benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzaldehyde |
| CAS | 58262-07-0 |
| Fórmula molecular | C10H6D6O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,5-Di(methoxy-d3)-4-methylbenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-7-4-10(13-3)8(6-11)5-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)c(OC([2H])([2H])[2H])cc1C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2,5-bis(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 186.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1163 |