Learn More
2,5-Dimetoxi-4-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481209 25 g 25 g
15461209 1 g 1 g
15471209 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64140.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4925-88-6 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Used in the preparation of phenylamine derivative as potential psychotomimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de derivados de la fenilamina como psicotomiméticos potenciales.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4925-88-6
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD02253192
Clave InChI LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde, unii-238b3l4auk, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dimethoxy-4-methyl, 2,5-dimethoxy-p-tolualdehyde, p-tolualdehyde, 2,5-dimethoxy, who-dd, 2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde;, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde;, #
PubChem CID 602019
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxi-4-metilbenzaldehído
SMILES COC1=CC(C)=C(OC)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Punto de fusión 82°C to 86°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 1866592
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido