Learn More
Sal de dipotasio de 2,5-dimercapto-1,3,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357556 5 g 5 g
11367556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11105.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4628-94-8 | C2K2N2S3 | 226.413 g/mol
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) was used in determination of tellurium in indium phosphide doped with cadmium telluride by electro thermal atomic absorption spectrometry. It forms polymers with metals and can be useful in treatment of metal-polluted water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiol (Bismutiol I) se utilizó para la determinación de telurio en fosfuro de indio dopado con telururo de cadmio por espectrometría de absorción atómica electrotérmica. Forma polímeros con metales y puede ser útil en el tratamiento de agua contaminada con metales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4628-94-8
Fórmula molecular C2K2N2S3
Peso molecular (g/mol) 226.413
Número MDL MFCD00003104
Clave InChI GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 78364
Nombre IUPAC dipotasio; 1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiolato
SMILES C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Punto de fusión ∽274°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4917786
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.43
Porcentaje de pureza 97%