Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490433 50 g 50 g
11400443 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12615.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole is used in synthesizing polymers and heavy metal and basic salts. It acts as an additive in lubricating oils, greases and in electrode compositions. It also acts as an intermediate for pharmaceuticals and dyes, as a chelating agent in the analysis of metals. It also serves as an anticorrosion and antirust agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dimercapto-1,3,4-tiadiazol se utiliza en la síntesis de polímeros, metales pesados y sales básicas. Actúa como aditivo en aceites lubricantes, grasas y en composiciones de electrodos. También actúa como intermediario para productos farmacéuticos y colorantes, como agente quelante en el análisis de metales. También sirve como agente anticorrosivo y antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-71-5
Fórmula molecular C2H2N2S3
Peso molecular (g/mol) 150.23
Número MDL MFCD00003103
Clave InChI BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
Nombre IUPAC 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión ∼162°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 113444
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.24
Porcentaje de pureza 98%