Learn More
2,5-Diisopropilfenol, TRC
Código de producto. 30008066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008066 250 mg 250 miligramos
30005893 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455390250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35946-91-9
Fórmula molecular C12 H18 O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 2,5-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,5-Diisopropylphenol, Propofol Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 2,5-di(propan-2-il)fenol
SMILES CC(C)c1ccc(C(C)C)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diisopropylphenol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-11(9(3)4)12(13)7-10/h5-9,13H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358