Learn More
2,5-Diyodotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,5-Diiodothiophene is used in the preparation of oligothiophene films and maskless fabrication of periodic patterns of a conjugated polymer. It finds application in the fabrication of oligothiophene and polythiophene micropatterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,5-Diyodotiofeno se utiliza en la preparación de películas de oligotiofeno y la fabricación sin máscara de patrones periódicos de un polímero conjugado. Encuentra aplicación en la fabricación de oligotiofeno y micropatrones de politiofeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Diiodothiophene |
| Punto de fusión | 39°C to 43°C |
| Punto de ebullición | 139°C to 140°C (15 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 109915 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.93 |
| Porcentaje de pureza | 99% |