Learn More
2,5-Diyodotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469663 5 g 5 g
11479663 25 g 25 g
11489663 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12443.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.60€
    73.65€ / 5 g
    Ahorro 7.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 625-88-7 | C4H2I2S | 335.929 g/mol
2,5-Diiodothiophene is used in the preparation of oligothiophene films and maskless fabrication of periodic patterns of a conjugated polymer. It finds application in the fabrication of oligothiophene and polythiophene micropatterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,5-Diyodotiofeno se utiliza en la preparación de películas de oligotiofeno y la fabricación sin máscara de patrones periódicos de un polímero conjugado. Encuentra aplicación en la fabricación de oligotiofeno y micropatrones de politiofeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-88-7
Fórmula molecular C4H2I2S
Peso molecular (g/mol) 335.929
Número MDL MFCD00014525
Clave InChI PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,5-diiodo, 2,5-diiodthiophen, thiophene,5-diiodo, pubchem5529, maybridge1_002904, acmc-1b0lo, 2,5-diiodothiophene, bidd:gt0169, thiophene, 2,5-diiodo-8ci 9ci
PubChem CID 69368
Nombre IUPAC 2,5-diyodotiofeno
SMILES C1=C(SC(=C1)I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diiodothiophene
Punto de fusión 39°C to 43°C
Punto de ebullición 139°C to 140°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 109915
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.93
Porcentaje de pureza 99%