Learn More
Ácido 2,5-dihidroxitereftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472289 25 g 25 g
15462289 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64888.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 610-92-4 | C8H6O6 | 198.13 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-92-4
Fórmula molecular C8H6O6
Peso molecular (g/mol) 198.13
Número MDL MFCD00132933
Clave InChI OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxyterephthalicacid, 2,5-dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxybenzene-1,4-dicarboxylic acid, zlchem 699, acmc-1ayqi, 1, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxytelephthalic acid, #, 2,5-dihydroxyterephthalic acid
PubChem CID 69131
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxitereftálico
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Punto de fusión >300°C
Color Gris a verde
Cantidad 25 g
Beilstein 2696052
Información de solubilidad Soluble in hot dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxyterephthalic acid