Learn More
ácido 2,5-dihidroxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437238 500 mg 500 miligramos
1 options
Product Code. 15437238 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H60742.ME
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un intermedio en el metabolismo de la tirosina y la fenilalanina.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura fría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS 451-13-8
Punto de fusión 150°C to 152°C
Fórmula molecular C8H8O4
Número MDL MFCD00004324
Cantidad 500 mg
Beilstein 2692860
Sinónimo homogentisic acid, 2,5-dihydroxyphenylacetic acid, alcapton, homogentisate acid, homogentisinic acid, 2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, homogentisate, benzeneacetic acid, 2,5-dihydroxy, 2-2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, 2,5-dihydroxy-alpha-toluic acid
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Clave InChI IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dihidroxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 168.15
PubChem CID 780
ChEBI CHEBI:44747
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%