Learn More
2,5-dihidroximetil-4-metoxi-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine |
| CAS | 120003-76-1 |
| Fórmula molecular | C9H13NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,5-Bishydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine, 4-Methoxy-3-methyl-2,5-pyridined-imethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-8(5-12)10-3-7(4-11)9(6)13-2/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1c(C)c(CO)ncc1CO |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0895 |